Visuella färgkit, Koppartest, MColortest™, Supelco®
Leverantör: Merck
1.18459.0002 1.14765.0001
1.18459.0002EA 2480 SEK
1.18459.0002 1.14765.0001
Visuella färgkit, Koppartest, MColortest™, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka fem minuter
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® with colour disc comparator
När komparatorskivan används är de här testkiten särskilt lämpliga för analys av grumliga och färgade vattenprover. Komparatorskivan är en praktisk och robust färgjämförelseenhet som ger tillförlitliga mätningar, även i fuktiga miljöer. Perfekt för prover med medelhög till hög koncentration i många olika typer av tillämpningar, från test av vatten på flaska till avloppsvatten och andra industrivattentester.
RP= Refill pack.
Leveransinformation: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100