VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av ammoniak, reagenser för fotometrar
Leverantör: VWR Chemicals
85615.610EA 1300 SEK
85615.610 85616.610 85617.620
VWR®, Pulverförpackningar för bestämning av ammoniak, reagenser för fotometrar
Testkit för miljöanalys
VWR® Powder Pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
  • Exakthet
  • Snabbt och praktiskt med enklare upplösning än tabletter och lång hållbarhet
  • Inget behov av kalibrering
  • Identisk hantering som för motsvarande Hach®-reagenser
RS = sats med reagenspulverkuddar