VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Leverantör: VWR Chemicals
VWR® Powder Pack-reagenser är utformade för att användas på laboratorie- och bärbara fotometrar med 16 mm cellkapacitet. Inga kalibreringsdata behövs. Kuddarna, individuellt förseglade i aluminiumfolieförpackningar, är opåverkade av omgivande förhållanden och innehåller föruppmätta pulverreagenser för noggrannhet, bekvämlighet och stor löslighet.
- Exakthet
- Snabbt och praktiskt med enklare upplösning än tabletter och lång hållbarhet
- Inget behov av kalibrering
- Identisk hantering som för motsvarande Hach®-reagenser