Stearinsyra, pulver NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
ST110-12KG ST110-2.5KG ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA 15850 SEK
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Stearinsyra, pulver NF
Stearinsyra
Form: Powder
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Kokpunkt: 361 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 67 °C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 196 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002752
CAS nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 40% Min.