Sorbitan monooleate NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 87775 SEK
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Formel: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080948
CAS nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 72% Min.