L (+)-Serin USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 40525 SEK
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L (+)-Serin USP
L (+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Kokpunkt: 259
Smältpunkt: 215…225 °C
Densitet: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 98.5% Min.