Kalium D-glukonat, vattenfri USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms:
Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
PO178-12KG
PO178-2.5KG
PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA
15225
SEK
SPCMPO178-12KG
SPCMPO178-2.5KG
SPCMPO178-50KGBL
Kalium D-glukonat, vattenfri USP
Kalium D-glukonat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Smältpunkt: 174…176 °C Densitet: 1,73 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064211 CAS nummer: 299-27-4 EINECS: 206-074-2 Merck Index: 12,07796 |
Specifikation testresultat
Assay | 97% Min. |