Kaliumvätekarbonat, granular USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassium bicarbonate
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 14950 SEK
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Kaliumvätekarbonat, granular USP
Kaliumvätekarbonat
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Smältpunkt: 292
Densitet: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 99.5% Min.