Polysorbat 60 NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: Sorbitanmonostearat, etoxylerad
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 103500 SEK
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbat 60 NF
Polysorbat 60
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01780110
CAS nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4