L (-)-Proline USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 11025 SEK
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L (-)-Proline USP
L (-)-Proline
Formel: C₅H₉NO₂
Kokpunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 220…222 °C
Densitet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064318
CAS nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871