(±)-Äppelsyra NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Fara
Synonyms: (±)-Äppelsyra
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 21100 SEK
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
(±)-Äppelsyra NF
DL-Äppelsyra
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kokpunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 131…132 °C
Densitet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064212
CAS nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 99% Min.