Fumarsyra NF
Leverantör: Spectrum Chemical
Varning
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 27350 SEK
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Fumarsyra NF
Fumarsyra
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₄H₄O₄
Kokpunkt: 356 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 287 °C
Densitet: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 99.5% Min.