Pentylacetat
Leverantör: Spectrum Chemical
Fara
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 66325 SEK
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Pentylacetat
Pentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kokpunkt: 149 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –71 °C
Densitet: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 23 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009500
CAS nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=402af1833dd06c8e1652722d88600d04d2775130&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 98% Min.