Etanolamin NF
Leverantör: Spectrum Chemical
|
Fara
|
Synonyms:
2-Aminoetanol
M1322-200LTBL
M1322-20LT
M1322-4LT
SPCMM1322-200LTBLEA
0
SEK
SPCMM1322-200LTBL
SPCMM1322-20LT
SPCMM1322-4LT
Etanolamin NF
Etanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH MW: 61,08 g/mol Kokpunkt: 171 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 10,5 °C Densitet: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 13,03762 |
Specifikation testresultat
Assay | 98% Min. |