DL-kamfer (synthetic) USP
Leverantör: Spectrum Chemical
Varning
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 83825 SEK
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-kamfer (synthetic) USP
DL-kamfer
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokpunkt: 204 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼180 °C
Densitet: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00074738
CAS nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III