Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning (w/w)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 1350 SEK
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetrametylammonium natriumhydroxid 25% i vattenlösning (w/w)
Tetrametylammonium natriumhydroxid
Formel: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Kokpunkt: ∼102 °C
Densitet: 1.014
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008280
CAS nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9224