(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
L09744.03 L09744.06
L09744.03EA 825 SEK
L09744.03 L09744.06
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 95%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Smältpunkt: 115…118 °C
MDL Number: MFCD00034846
CAS nummer: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9