D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
L01564.09 L01564.18
L01564.09EA 2175 SEK
L01564.09 L01564.18
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₂·HCl
Smältpunkt: ∼ 190 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052005
CAS nummer: 17609-48-2
EINECS: 241-581-2