Platinum 10% på kol, torka
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Platinium
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 1100 SEK
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platinum 10% på kol, torka
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529