(3-((3-Cholamidopropyl) dimetylammonio)-1-propanesulfonate) för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
J67359.06
J67359.09
J67359.14
J67359.06EA
4000
SEK
J67359.06
J67359.09
J67359.14
(3-((3-Cholamidopropyl) dimetylammonio)-1-propanesulfonate) för elektrofores
(3-((3-Cholamidopropyl) dimetylammonio)-1-propanesulfonate)
CAS No.: 75621-03-3
Molecular Formula: C32H58N2O7S
Formula Weight: 614.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 156-158°
MDL No.: MFCD00012116
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Smältpunkt: 156…158 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS nummer: 75621-03-3 |