Kloroform för molekylärbiologi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Triklormetan
J67241.AP
J67241.K2
J67241.APEA
2575
SEK
J67241.AP
J67241.K2
Kloroform för molekylärbiologi
Kloroform
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.446
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 61°
Beilstein Reference: 1731042
UN No.: UN1888
MDL No.: MFCD00000826
Formel:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Kokpunkt: 61 °C Smältpunkt: –63 °C Densitet: 1.492 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,2141 |