orto-Borsyra ≥99.5% för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
J67202.A1 J67202.A7 J67202.36
J67202.A1EA 1900 SEK
J67202.A1 J67202.A7 J67202.36
orto-Borsyra ≥99.5% för elektrofores
orto-Borsyra
Purity: 99.5% min CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec Beilstein Reference: 1697939 MDL No.: MFCD00011337
Formel: B(OH)₃
Smältpunkt: ∼ 185 °C (dec.)
Densitet: 1,435
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM