Bicine 99+% för elektrofores
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
J67087.14
J67087.22
J67087.14EA
2200
SEK
J67087.14
J67087.22
Bicine 99+% för elektrofores
Bicine
Purity: 99+%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
MDL No.: MFCD00004295
Formel:
C₆H₁₃NO₄ MW: 163,17 g/mol Smältpunkt: ∼ 191 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004295 CAS nummer: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 Merck Index: 14,1201 |