Dikaliumperoxodisulfat 99.0% för elektrofores
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
J66672.14 J66672.22
J66672.14EA 930 SEK
J66672.14 J66672.22
Dikaliumperoxodisulfat 99.0% för elektrofores
Dikaliumperoxodisulfat
Purity: 99.0% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1492 MDL No.: MFCD00011386
Formel: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Smältpunkt: 100 °C (dec.)
Densitet: 2,477
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011386
CAS nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656