Tween 20 washing buffer, 1,0% in PBS (20X)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J62844.K3
J62844.K2
J62844.K3EA
5450
SEK
J62844.K3
J62844.K2
Tween 20 washing buffer, 1,0% in PBS (20X)
Buffertar
Buffertar för elektrofores
Tvättbuffertar
Physical Form: Liquid