EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) 0.5 M i vattenlösning pH 8.0
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
J62786.AK
J62786.AP
J62786.AKEA
1650
SEK
J62786.AK
J62786.AP
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) 0.5 M i vattenlösning pH 8.0
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra)
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00003541
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS nummer: 60-00-4 |