TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
J62664.APEA 1300 SEK
J62664.AP J62664.K2 J62664.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7,4
Buffertar Buffertar för elektrofores Tvättbuffertar
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679