TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J62662.K3 J62662.K7
J62662.K3EA 2525 SEK
J62662.K3 J62662.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Buffertar Buffertar för elektrofores Tvättbuffertar
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679