Penicillin V potassium salt
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
J62442.09
J62442.14
J62442.22
J62442.09EA
1350
SEK
J62442.09
J62442.14
J62442.22
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Formel:
C₁₆H₁₇KN₂O₅S Smältpunkt: 197…202 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00051771 CAS nummer: 132-98-9 EINECS: 205-086-5 Merck Index: 14,7100 |