Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
J61409.03
J61409.06
J61409.03EA
4600
SEK
J61409.03
J61409.06
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥97%
Formel:
C₁₈H₃₃ClN₂O₅S |
MDL Number:
MFCD06411091 CAS nummer: 58207-19-5 EINECS: 244-398-6 Merck Index: 14,2356 |