TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J60877.K2 J60877.K3
J60877.K2EA 1825 SEK
J60877.K2 J60877.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Buffertar Buffertar för elektrofores Tvättbuffertar
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00132476