Natriumfluorid 200 mM i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
J60251.AE J60251.AK
J60251.AEEA 1425 SEK
J60251.AE J60251.AK
Natriumfluorid 200 mM i vattenlösning
Natriumfluorid
CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003524
Formel: NaF
MW: 41.99 g/mol
Kokpunkt: 1700
Smältpunkt: 993
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003524
CAS nummer: 7681-49-4
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM