2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H64689.06
H64689.14
H64689.22
H64689.06EA
1225
SEK
H64689.06
H64689.14
H64689.22
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 360575-28-6
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Kokpunkt: 100…102 °C (8 mmHg) Smältpunkt: 43…47 °C Densitet: 1.70 Flampunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD03407341 CAS nummer: 360575-28-6 |