(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H64006.06 H64006.14
H64006.06EA 1550 SEK
H64006.06 H64006.14
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Smältpunkt: 107…111 °C
MDL Number: MFCD00964673
CAS nummer: 17334-08-6