2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H54088.MD H54088.03 H54088.06
H54088.MDEA 1575 SEK
H54088.MD H54088.03 H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Smältpunkt: 170…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09054851
CAS nummer: 306960-77-0