(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H52559.03 H52559.06
H52559.03EA 1150 SEK
H52559.03 H52559.06
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Smältpunkt: 91…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683202
CAS nummer: 140695-85-8