Platinum 5% på aktiverad kolpasta Type 128M
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
H37641.06 H37641.14 H37641.22
H37641.06EA 2350 SEK
H37641.06 H37641.14 H37641.22
Platinum 5% på aktiverad kolpasta Type 128M
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1