Palladium 10% på aktiverad kolpasta (50% vatten) Type 39
Leverantör: Thermo Scientific
H37431.06 H37431.14 H37431.22
H37431.06EA 3850 SEK
H37431.06 H37431.14 H37431.22
Palladium 10% på aktiverad kolpasta (50% vatten) Type 39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III