Platinum 10% på aktiverad kolpasta Type 128M
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
H36044.06 H36044.14 H36044.22
H36044.06EA 5075 SEK
H36044.06 H36044.14 H36044.22
Platinum 10% på aktiverad kolpasta Type 128M
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III