2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
H29020.06 H29020.03
H29020.06EA 5550 SEK
H29020.06 H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₄
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03411943
CAS nummer: 159624-15-4