3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18 B25582.30
B25582.18EA 870 SEK
B25582.18 B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% i vattenlösning
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00154352
Formel: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00154352
CAS nummer: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8,III