1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
B24037.0EEA
7075
SEK
B24037.0E
B24037.22
B24037.36
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Smältpunkt: 100…102 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002861 CAS nummer: 104-38-1 EINECS: 203-197-3 |