5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
B24012.06
B24012.14
B24012.06EA
1725
SEK
B24012.06
B24012.14
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClN₄O Smältpunkt: ∼ 270 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012704 CAS nummer: 72-40-2 EINECS: 200-778-3 |