Lactitol monohydrate 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
B21016.03 B21016.06
B21016.03EA 2225 SEK
B21016.03 B21016.06
Lactitol monohydrate 98%
Lactitol monohydrate
Formel: C₁₂H₂₄O₁₁·H₂O
Smältpunkt: 95…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00150767
CAS nummer: 81025-04-9
Merck Index: 14,5340