Rhodium 5% på kol, torka
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 3100 SEK
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% på kol, torka
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
MW: 102.9 g/mol
Smältpunkt: 1960
Densitet: 12.41
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,8186