Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
A10628.14 A10628.22
A10628.14EA 1450 SEK
A10628.14 A10628.22
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Formel: C₁₄H₂₂N₄O₂
Smältpunkt: 208…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001659
CAS nummer: 370-81-0
EINECS: 206-729-2