(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A10178.06
A10178.14
A10178.22
A10178.06EA
880
SEK
A10178.06
A10178.14
A10178.22
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Formel:
C₄H₉NO₂·HCl Smältpunkt: 106…110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00063663 CAS nummer: 2491-20-5 EINECS: 219-652-4 |