Stärkelse, lösligt 1% (w/v) i vattenlösning for iodometric titrations
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 755 SEK
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Stärkelse, lösligt 1% (w/v) i vattenlösning for iodometric titrations
Stärkelse, lösligt
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799