Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Ampuled under argon
47127.03 47127.06
47127.03EA 2575 SEK
47127.03 47127.06
Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99%
Formel: Br₃Dy
Kokpunkt: 1480 °C
Smältpunkt: 881 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016069
CAS nummer: 14456-48-5
EINECS: 238-443-9