Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) 5R394
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
45921.06
45921.14
45921.06EA
2000
SEK
45921.06
45921.14
Palladium 5% på aktiverad kolpasta (50% vatten) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Density: 1.5
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formel:
Pd MW: 106.420 g/mol Densitet: 1.5 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |